Wichtige Dokumente
RIE156324348
Rieke Metals, Inc.
3-carboethoxy-4'-pyrrolidinomethyl benzophenone
About This Item
Iupac Name
ethyl 3-[4-(1-pyrrolidinylmethyl)benzoyl]benzoate
Inchi Code
1S/C21H23NO3/c1-2-25-21(24)19-7-5-6-18(14-19)20(23)17-10-8-16(9-11-17)15-22-12-3-4-13-22/h5-11,14H,2-4,12-13,15H2,1H3
InChIKey
GTZCVKOKAXVOCD-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)