Merck
RIE156323220
Rieke Metals, Inc.
2-(4-Cyanophenyl)acetophenone
Größe auswählen
2 G
CHF 850.57
5 G
CHF 1’763.33
Lieferanten-SKU: 6063-3-2G
CHF 850.57
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
2 G
CHF 850.57
5 G
CHF 1’763.33
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
221.26
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: 6063-3-2G
CHF 850.57
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
4-(2-oxo-2-phenylethyl)benzonitrile
Inchi Code
1S/C15H11NO/c16-11-13-8-6-12(7-9-13)10-15(17)14-4-2-1-3-5-14/h1-9H,10H2
InChIKey
HSGUYVCQKRLJFD-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Physical Form
Off-white solid
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/6063-3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)