Wichtige Dokumente
RIE156323130
Rieke Metals, Inc.
2-(3,4-Dimethoxybenzoyl)pyridine
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: 5570-53-1G
CHF 712.18
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: 5570-53-1G
CHF 712.18
Iupac Name
(3,4-dimethoxyphenyl)(2-pyridinyl)methanone
Inchi Code
1S/C14H13NO3/c1-17-12-7-6-10(9-13(12)18-2)14(16)11-5-3-4-8-15-11/h3-9H,1-2H3
InChIKey
CUTYZBYXXYWWHB-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)