Merck
RIE156323024
Rieke Metals, Inc.
cyclohexyl 2-trifluoromethylphenyl ketone
Größe auswählen
1 G
CHF 628.27
2 G
CHF 1’056.67
5 G
CHF 2’124.02
Lieferanten-SKU: 6123-04-43-1G
CHF 628.27
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 628.27
2 G
CHF 1’056.67
5 G
CHF 2’124.02
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
256.27
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: 6123-04-43-1G
CHF 628.27
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
cyclohexyl[2-(trifluoromethyl)phenyl]methanone
Inchi Code
1S/C14H15F3O/c15-14(16,17)12-9-5-4-8-11(12)13(18)10-6-2-1-3-7-10/h4-5,8-10H,1-3,6-7H2
InChIKey
SPHUIRWSZQSIHN-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Physical Form
Light yellow oil
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/6123-04-43
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)