Wichtige Dokumente
RIE156322921
Rieke Metals, Inc.
Cyclopropyl 3,5-difluorophenyl ketone
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: 6123-01-60-1G
CHF 628.27
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: 6123-01-60-1G
CHF 628.27
Iupac Name
cyclopropyl(3,5-difluorophenyl)methanone
Inchi Code
1S/C10H8F2O/c11-8-3-7(4-9(12)5-8)10(13)6-1-2-6/h3-6H,1-2H2
InChIKey
YHFLTSHXQSQPMB-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)