Merck
RIE156322856
Rieke Metals, Inc.
2'-Cyano-2,2-dimethylpropiophenone
Größe auswählen
1 G
CHF 628.27
2 G
CHF 1’056.67
5 G
CHF 2’124.02
Lieferanten-SKU: 6122-08-1G
CHF 628.27
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 628.27
2 G
CHF 1’056.67
5 G
CHF 2’124.02
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
187.24
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: 6122-08-1G
CHF 628.27
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Iupac Name
2-(2,2-dimethylpropanoyl)benzonitrile
Inchi Code
1S/C12H13NO/c1-12(2,3)11(14)10-7-5-4-6-9(10)8-13/h4-7H,1-3H3
InChIKey
SENZRNCWZAQBNT-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Physical Form
Clear yellow oil
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/6122-08
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)