Merck
RIE156322771
Rieke Metals, Inc.
2'-Carboethoxy-3,3-dimethylbutyrophenone
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
248.32
MDL-Nummer:
Iupac Name
ethyl 2-(3,3-dimethylbutanoyl)benzoate
Inchi Code
1S/C15H20O3/c1-5-18-14(17)12-9-7-6-8-11(12)13(16)10-15(2,3)4/h6-9H,5,10H2,1-4H3
InChIKey
JOXUKFQLXZPMCO-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Physical Form
Yellow oil
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/6120-11
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)