Wichtige Dokumente
RIE156322410
Rieke Metals, Inc.
2-(2,4-Dichlorobenzoyl)oxazole
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: 5572-44-1G
CHF 712.18
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: 5572-44-1G
CHF 712.18
Iupac Name
(2,4-dichlorophenyl)(1,3-oxazol-2-yl)methanone
Inchi Code
1S/C10H5Cl2NO2/c11-6-1-2-7(8(12)5-6)9(14)10-13-3-4-15-10/h1-5H
InChIKey
VKZMXIAGFCDEPS-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)