Merck
RIE156321424
Rieke Metals, Inc.
3-Bromo-3',5'-difluorobenzophenone
Größe auswählen
1 G
CHF 460.43
2 G
CHF 794.63
5 G
CHF 1’379.09
Lieferanten-SKU: 5193-18-1G
CHF 460.43
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 460.43
2 G
CHF 794.63
5 G
CHF 1’379.09
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
297.1
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: 5193-18-1G
CHF 460.43
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
(3-bromophenyl)(3,5-difluorophenyl)methanone
Inchi Code
1S/C13H7BrF2O/c14-10-3-1-2-8(4-10)13(17)9-5-11(15)7-12(16)6-9/h1-7H
InChIKey
ZBHZLTXAVLDNTD-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/5193-18
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)