Wichtige Dokumente
RIE156321245
Rieke Metals, Inc.
4-tert-Butyl-3',4'-difluorobenzophenone
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: 5181-41-1G
CHF 460.43
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: 5181-41-1G
CHF 460.43
Iupac Name
(4-tert-butylphenyl)(3,4-difluorophenyl)methanone
Inchi Code
1S/C17H16F2O/c1-17(2,3)13-7-4-11(5-8-13)16(20)12-6-9-14(18)15(19)10-12/h4-10H,1-3H3
InChIKey
JVKNUIGIKMPSCH-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)