Merck
RIE156320960
Rieke Metals, Inc.
3-Bromo-4'-n-pentylbenzophenone
Größe auswählen
1 G
CHF 460.43
2 G
CHF 794.63
5 G
CHF 1’379.09
Lieferanten-SKU: 5214-18-1G
CHF 460.43
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 460.43
2 G
CHF 794.63
5 G
CHF 1’379.09
About This Item
Molekulargewicht:
331.25
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: 5214-18-1G
CHF 460.43
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Iupac Name
(3-bromophenyl)(4-pentylphenyl)methanone
Inchi Code
1S/C18H19BrO/c1-2-3-4-6-14-9-11-15(12-10-14)18(20)16-7-5-8-17(19)13-16/h5,7-13H,2-4,6H2,1H3
InChIKey
GIEDWPNRKOMAMV-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/5214-18
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)