Wichtige Dokumente
RIE156320951
Rieke Metals, Inc.
4-Iodo-3'-methylbenzophenone
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: 5212-22-1G
CHF 460.43
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: 5212-22-1G
CHF 460.43
Iupac Name
(4-iodophenyl)(3-methylphenyl)methanone
Inchi Code
1S/C14H11IO/c1-10-3-2-4-12(9-10)14(16)11-5-7-13(15)8-6-11/h2-9H,1H3
InChIKey
JYRWERDOVMPFEW-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)