Wichtige Dokumente
RIE156320770
Rieke Metals, Inc.
2,4'-Dichloro-3'-methylbenzophenone
Alle Fotos(1)
About This Item
Iupac Name
(4-chloro-3-methylphenyl)(2-chlorophenyl)methanone
Inchi Code
1S/C14H10Cl2O/c1-9-8-10(6-7-12(9)15)14(17)11-4-2-3-5-13(11)16/h2-8H,1H3
InChIKey
MQAAOMKDVIWSHC-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/5189-14
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)