Merck
RIE156320643
Rieke Metals, Inc.
4-Acetoxy-3'-trifluoromethylbenzophenone
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
308.26
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
4-[3-(trifluoromethyl)benzoyl]phenyl acetate
Inchi Code
1S/C16H11F3O3/c1-10(20)22-14-7-5-11(6-8-14)15(21)12-3-2-4-13(9-12)16(17,18)19/h2-9H,1H3
InChIKey
SZRSSLBWWIOPKM-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/5177-09
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)