Merck
RIE156320638
Rieke Metals, Inc.
4-Acetoxy-4'-methoxybenzophenone
Größe auswählen
1 G
CHF 460.43
2 G
CHF 794.63
5 G
CHF 1’379.09
Lieferanten-SKU: 5177-04-1G
CHF 460.43
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 460.43
2 G
CHF 794.63
5 G
CHF 1’379.09
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
270.28
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: 5177-04-1G
CHF 460.43
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
4-(4-methoxybenzoyl)phenyl acetate
Inchi Code
1S/C16H14O4/c1-11(17)20-15-9-5-13(6-10-15)16(18)12-3-7-14(19-2)8-4-12/h3-10H,1-2H3
InChIKey
VELFRRABQLNHOP-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/5177-04
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)