Wichtige Dokumente
RIE156320634
Rieke Metals, Inc.
3-Acetoxy-3',4',5'-trifluorobenzophenone
Alle Fotos(1)
About This Item
Iupac Name
3-(3,4,5-trifluorobenzoyl)phenyl acetate
Inchi Code
1S/C15H9F3O3/c1-8(19)21-11-4-2-3-9(5-11)15(20)10-6-12(16)14(18)13(17)7-10/h2-7H,1H3
InChIKey
PTXNFAVDEKZUHY-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/5176-61
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)