Wichtige Dokumente
RIE156320625
Rieke Metals, Inc.
3-Acetoxy-2',6'-dimethoxybenzophenone
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: 5176-52-1G
CHF 460.43
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: 5176-52-1G
CHF 460.43
Iupac Name
3-(2,6-dimethoxybenzoyl)phenyl acetate
Inchi Code
1S/C17H16O5/c1-11(18)22-13-7-4-6-12(10-13)17(19)16-14(20-2)8-5-9-15(16)21-3/h4-10H,1-3H3
InChIKey
URTSFHCTDKBGFC-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)