Merck
RIE156320528
Rieke Metals, Inc.
2-Acetoxy-4'-isopropoxybenzophenone
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
298.34
MDL-Nummer:
Iupac Name
2-(4-isopropoxybenzoyl)phenyl acetate
Inchi Code
1S/C18H18O4/c1-12(2)21-15-10-8-14(9-11-15)18(20)16-6-4-5-7-17(16)22-13(3)19/h4-12H,1-3H3
InChIKey
UHGVSYCXDYVSAR-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/5175-33
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)