Merck
RIE156319197
Rieke Metals, Inc.
4-chloro-3-fluoro-2'-methoxybenzophenone
Größe auswählen
1 G
CHF 460.43
2 G
CHF 794.63
5 G
CHF 1’379.09
Lieferanten-SKU: 5049-33-1G
CHF 460.43
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 460.43
2 G
CHF 794.63
5 G
CHF 1’379.09
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
264.68
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: 5049-33-1G
CHF 460.43
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
(4-chloro-3-fluorophenyl)(2-methoxyphenyl)methanone
Inchi Code
1S/C14H10ClFO2/c1-18-13-5-3-2-4-10(13)14(17)9-6-7-11(15)12(16)8-9/h2-8H,1H3
InChIKey
UFYGWHHMAWVATK-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/5049-33
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)