Merck
RIE156319178
Rieke Metals, Inc.
4-carboethoxy-2'-methoxybenzophenone
Größe auswählen
1 G
CHF 460.43
2 G
CHF 794.63
5 G
CHF 1’379.09
Lieferanten-SKU: 5049-13-1G
CHF 460.43
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 460.43
2 G
CHF 794.63
5 G
CHF 1’379.09
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
284.31
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: 5049-13-1G
CHF 460.43
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
ethyl 4-(2-methoxybenzoyl)benzoate
Inchi Code
1S/C17H16O4/c1-3-21-17(19)13-10-8-12(9-11-13)16(18)14-6-4-5-7-15(14)20-2/h4-11H,3H2,1-2H3
InChIKey
KYHZXOYDILTTPA-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Physical Form
Beige solid
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/5049-13
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)