Merck
RIE156318942
Rieke Metals, Inc.
cis-4-[2-(4-bromophenyl)-2-oxoethyl]cyclohexane-1-carboxylic acid
All chiral compounds contain a mixture of enantiomers i.e. not chirally pure.
Größe auswählen
1 G
CHF 1’844.30
5 G
CHF 7’086.81
10 G
CHF 10’689.26
Lieferanten-SKU: 18519-19-1G
CHF 1’844.30
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 1’844.30
5 G
CHF 7’086.81
10 G
CHF 10’689.26
About This Item
Molekulargewicht:
325.2
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: 18519-19-1G
CHF 1’844.30
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Iupac Name
4-[2-(4-bromophenyl)-2-oxoethyl]cyclohexanecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C15H17BrO3/c16-13-7-5-11(6-8-13)14(17)9-10-1-3-12(4-2-10)15(18)19/h5-8,10,12H,1-4,9H2,(H,18,19)/t10-,12+
InChIKey
UQBNQQLWXYCNJS-KLPPZKSPSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/18519-19
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)