Merck
RIE156318684
Rieke Metals, Inc.
cis-3-[2-(3-fluorophenyl)-2-oxoethyl]cyclopentane-1-carboxylic acid
All chiral compounds contain a mixture of enantiomers i.e. not chirally pure.
Größe auswählen
1 G
CHF 2’942.57
2 G
CHF 4’383.85
5 G
CHF 8’887.30
Lieferanten-SKU: 18010-22-1G
CHF 2’942.57
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 2’942.57
2 G
CHF 4’383.85
5 G
CHF 8’887.30
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
250.27
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: 18010-22-1G
CHF 2’942.57
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Iupac Name
(1R,3S)-3-[2-(3-fluorophenyl)-2-oxoethyl]cyclopentanecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C14H15FO3/c15-12-3-1-2-10(8-12)13(16)7-9-4-5-11(6-9)14(17)18/h1-3,8-9,11H,4-7H2,(H,17,18)/t9-,11+/m0/s1
InChIKey
SDCYLRAPJPVKDH-GXSJLCMTSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/18010-22
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)