Merck
RIE156317669
Rieke Metals, Inc.
cis-3-(4-ethylbenzoyl)cyclopentane-1-carboxylic acid
All chiral compounds contain a mixture of enantiomers i.e. not chirally pure.
Größe auswählen
1 G
CHF 762.24
2 G
CHF 1’121.45
5 G
CHF 2’222.66
Lieferanten-SKU: 18008-17-1G
CHF 762.24
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 762.24
2 G
CHF 1’121.45
5 G
CHF 2’222.66
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
246.31
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: 18008-17-1G
CHF 762.24
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
(1R,3S)-3-(4-ethylbenzoyl)cyclopentanecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C15H18O3/c1-2-10-3-5-11(6-4-10)14(16)12-7-8-13(9-12)15(17)18/h3-6,12-13H,2,7-9H2,1H3,(H,17,18)/t12-,13+/m0/s1
InChIKey
XSRSDDKMGNGPAJ-QWHCGFSZSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US
Physical Form
White solid
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/18008-17
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)