Wichtige Dokumente
RIE156317594
Rieke Metals, Inc.
Ethyl 2-acetoxybenzoylformate
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: 14038-1G
CHF 529.63
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: 14038-1G
CHF 529.63
Iupac Name
ethyl [2-(acetyloxy)phenyl](oxo)acetate
Inchi Code
1S/C12H12O5/c1-3-16-12(15)11(14)9-6-4-5-7-10(9)17-8(2)13/h4-7H,3H2,1-2H3
InChIKey
CXYULQRAEISDJO-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)