Merck
RIE156317550
Rieke Metals, Inc.
7-chloro-7-octenoic acid
Größe auswählen
1 G
CHF 592.94
2 G
CHF 794.63
5 G
CHF 1’876.70
Lieferanten-SKU: 10053-002E-1G
CHF 592.94
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 592.94
2 G
CHF 794.63
5 G
CHF 1’876.70
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
176.64
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: 10053-002E-1G
CHF 592.94
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
7-chloro-7-octenoic acid
Inchi Code
1S/C8H13ClO2/c1-7(9)5-3-2-4-6-8(10)11/h1-6H2,(H,10,11)
InChIKey
DUSFOSYCKNWILH-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/10053-002e
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)