Merck
PRIH95E94E13
Princeton BioMolecular Research, Inc.
2-[2-(4-Amino-phenoxy)-ethoxy]-ethanol
Größe auswählen
100 MG
CHF 293.19
250 MG
CHF 375.50
500 MG
CHF 471.52
1 G
CHF 608.69
2 G
CHF 1’020.20
Lieferanten-SKU: PBMR051843-100MG
CHF 293.19
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 293.19
250 MG
CHF 375.50
500 MG
CHF 471.52
1 G
CHF 608.69
2 G
CHF 1’020.20
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
197.23
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: PBMR051843-100MG
CHF 293.19
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
2-[2-(4-aminophenoxy)ethoxy]ethanol
Inchi Code
1S/C10H15NO3/c11-9-1-3-10(4-2-9)14-8-7-13-6-5-12/h1-4,12H,5-8,11H2
InChIKey
CJGYVGZZQMVWBL-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
Oil
Product Link
http://store.princetonbio.com/?product_id=PBMR051843
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)