Merck
PRIH93ED839B
Princeton BioMolecular Research, Inc.
1-[(4-methylphenyl)amino]cyclohexanecarboxamide
Größe auswählen
100 MG
CHF 403.39
250 MG
CHF 506.41
500 MG
CHF 640.34
1 G
CHF 814.45
Lieferanten-SKU: PBMR363834-100MG
CHF 403.39
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 403.39
250 MG
CHF 506.41
500 MG
CHF 640.34
1 G
CHF 814.45
About This Item
Molekulargewicht:
232.33
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: PBMR363834-100MG
CHF 403.39
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Iupac Name
1-(4-toluidino)cyclohexanecarboxamide
Inchi Code
1S/C14H20N2O/c1-11-5-7-12(8-6-11)16-14(13(15)17)9-3-2-4-10-14/h5-8,16H,2-4,9-10H2,1H3,(H2,15,17)
InChIKey
DEOHFUMTVQVZSG-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
N/A
Product Link
http://store.princetonbio.com/?product_id=PBMR363834
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)