Wichtige Dokumente
PRIH3239D315
Princeton BioMolecular Research, Inc.
methyl [3-(2-fluoro-4-methoxyphenyl)-6-oxopyridazin-1(6H)-yl]acetate
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: PBMR346965-100MG
CHF 306.91
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: PBMR346965-100MG
CHF 306.91
Iupac Name
methyl (3-(2-fluoro-4-methoxyphenyl)-6-oxo-1(6H)-pyridazinyl)acetate
Inchi Code
1S/C14H13FN2O4/c1-20-9-3-4-10(11(15)7-9)12-5-6-13(18)17(16-12)8-14(19)21-2/h3-7H,8H2,1-2H3
InChIKey
FZQAIUNTSKVLHF-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)