Wichtige Dokumente
PRIH11AAF2AF
Princeton BioMolecular Research, Inc.
4,7,7-trimethyl-3-oxo-N-pyridin-3-ylbicyclo[2.2.1]heptane-1-carboxamide
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: PBMR278513-100MG
CHF 310.88
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: PBMR278513-100MG
CHF 310.88
Iupac Name
4,7,7-trimethyl-3-oxo-N-(3-pyridinyl)bicyclo[2.2.1]heptane-1-carboxamide
Inchi Code
1S/C16H20N2O2/c1-14(2)15(3)6-7-16(14,9-12(15)19)13(20)18-11-5-4-8-17-10-11/h4-5,8,10H,6-7,9H2,1-3H3,(H,18,20)
InChIKey
ZZPIBFPKCFGZFI-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)