Merck
PRIH0E51405B
Princeton BioMolecular Research, Inc.
2-Methanesulfonyl-1-phenyl-propan-1-one
About This Item
Molekulargewicht:
212.27
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
2-(methylsulfonyl)-1-phenyl-1-propanone
Inchi Code
1S/C10H12O3S/c1-8(14(2,12)13)10(11)9-6-4-3-5-7-9/h3-8H,1-2H3
InChIKey
PNHJSCBYMVSZAN-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
Solid
Product Link
http://store.princetonbio.com/?product_id=PBMR194607
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)