Wichtige Dokumente
PRI444789121
Princeton BioMolecular Research, Inc.
9-Methyl-2-(4-methyl-piperidin-1-yl)-4-oxo-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidine-3-carbaldehyde
Alle Fotos(1)
About This Item
Iupac Name
9-methyl-2-(4-methyl-1-piperidinyl)-4-oxo-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidine-3-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C16H19N3O2/c1-11-5-8-18(9-6-11)15-13(10-20)16(21)19-7-3-4-12(2)14(19)17-15/h3-4,7,10-11H,5-6,8-9H2,1-2H3
InChIKey
TWNYXSVEXVQJOL-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Product Link
http://store.princetonbio.com/?product_id=PBMR194305
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)