Merck
PRI424059067
Princeton BioMolecular Research, Inc.
4-bromo-3-cyclopropyl-1-methyl-1H-pyrazole
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
201.07
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
4-bromo-3-cyclopropyl-1-methyl-1H-pyrazole
Inchi Code
1S/C7H9BrN2/c1-10-4-6(8)7(9-10)5-2-3-5/h4-5H,2-3H2,1H3
InChIKey
USPQGAVLHGQJJV-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
Liquid
Product Link
http://store.princetonbio.com/?product_id=PBMR134998
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)