Merck
PRI424050302
Princeton BioMolecular Research, Inc.
4-Isopropoxy-benzo[b]thiophene-6-carboxylic acid
Größe auswählen
1 G
CHF 334.34
Lieferanten-SKU: PBMR056555-1G
CHF 334.34
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 334.34
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
236.29
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: PBMR056555-1G
CHF 334.34
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Iupac Name
4-isopropoxy-1-benzothiophene-6-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C12H12O3S/c1-7(2)15-10-5-8(12(13)14)6-11-9(10)3-4-16-11/h3-7H,1-2H3,(H,13,14)
InChIKey
NDENIGQHEMTOOZ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
Solid
Product Link
http://store.princetonbio.com/?product_id=PBMR056555
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)