Merck
PRI424049467
Princeton BioMolecular Research, Inc.
ethyl 5-methyl-2-oxopiperidine-3-carboxylate
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
185.22
MDL-Nummer:
Iupac Name
ethyl 5-methyl-2-oxo-3-piperidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C9H15NO3/c1-3-13-9(12)7-4-6(2)5-10-8(7)11/h6-7H,3-5H2,1-2H3,(H,10,11)
InChIKey
MYTPYJOXYXVLKN-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
Solid
Product Link
http://store.princetonbio.com/?product_id=PBMR019888
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)