Merck
PRI424048934
Princeton BioMolecular Research, Inc.
5-bromo-2-(methylsulfonyl)pyrimidine-4-carbonitrile
Größe auswählen
100 MG
CHF 590.70
250 MG
CHF 749.92
500 MG
CHF 956.89
1 G
CHF 1’225.96
Lieferanten-SKU: PBMR009369-100MG
CHF 590.70
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 590.70
250 MG
CHF 749.92
500 MG
CHF 956.89
1 G
CHF 1’225.96
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
262.09
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: PBMR009369-100MG
CHF 590.70
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
5-bromo-2-(methylsulfonyl)-4-pyrimidinecarbonitrile
Inchi Code
1S/C6H4BrN3O2S/c1-13(11,12)6-9-3-4(7)5(2-8)10-6/h3H,1H3
InChIKey
MMFDKYSVUXQWJB-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
Solid
Product Link
http://store.princetonbio.com/?product_id=PBMR009369
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)