Fortfahren mit
TX1275
Trifluoressigsäure
Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs
Synonym(e):
Perfluoroacetic Acid, TFA, Perfluoroacetic Acid, TFA
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CF3COOH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
114.02
EC Index Number:
200-929-3
UNSPSC Code:
12191502
Beilstein/REAXYS Number:
742035
MDL number:
Assay:
≥99.5%
Form:
liquid
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
agency
meets USP/NF
Quality Segment
vapor density
3.9 (vs air)
vapor pressure
97.5 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99.5%
form
liquid
impurities
≤0.3% Water (H2O)
color
APHA: ≤30
refractive index
n20/D 1.3 (lit.)
pH
1 (10 g/L in H2O)
bp
72.4 °C (lit.)
mp
−15.4 °C (lit.)
solubility
soluble 10 g/mL
density
1.489 g/mL at 20 °C (lit.)
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
SMILES string
OC(C(F)(F)F)=O
InChI
1S/C2HF3O2/c3-2(4,5)1(6)7/h(H,6,7)
InChI key
DTQVDTLACAAQTR-UHFFFAOYSA-N
Application
Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs
Analysis Note
Assay: 99.5% min
Color (APHA): 30 max
Form: Clear liquid
Water (H2O): 0.3% max
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Trifluoressigsäure
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Lagerklasse
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 2