Fortfahren mit
MX1123
1-Methylimidazole
Synonym(e):
1-Methylimidazole, N-Methylimidazole, dna
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3-NCH=NCH=CH-
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352100
EC Index Number:
210-484-7
MDL number:
Form:
liquid
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor pressure
0.4 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
form
liquid
pH
9.5-10.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
bp
198 °C/1013 hPa
mp
-2 °C
transition temp
flash point 92 °C
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
SMILES string
[n]1(cncc1)C
InChI
1S/C4H6N2/c1-6-3-2-5-4-6/h2-4H,1H3
InChI key
MCTWTZJPVLRJOU-UHFFFAOYSA-N
Application
1-Methylimidazole can be used as an organocatalyst to synthesize:
  • 4-amino-3,5-dicyano-6-arylphthalates via one-pot, a three-component reaction between arylidenemalononitriles, dialkyl ­acetylenedicarboxylates, and malononitrile.
  • Aromatic and aliphatic carbamates from hydroxamic acids via the Lossen rearrangement.
  • Tetrahydrobenzo[b]pyrans via three-component cyclocondensation reaction between aromatic aldehydes, malononitrile, and dimedone.
It can also be used as:
  • A co-catalyst in copper-catalyzed, greener oxidation of alcohols to carbonyl compounds under aerobic conditions.
  • A solvent/complexing agent in the preparation of CuInS2 n-type semiconductive particles.
  • A co-additive in the synthesis of acid-sensitive epoxides by methyltrioxorhenium-catalyzed epoxidation of alkenes with H2O2.
Analysis Note
Assay (GC)99.0% minDensity at 20°C1.03-1.04g/mLFormClear, liquidWater (H2O)150ppm max
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B
Lagerklasse
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
flash_point_f
197.6 °F - closed cup
flash_point_c
92 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)