MAB1905-I
Anti-Laminin α1/β1 Antibody, clone AL-4
clone AL-4, from rat
Synonym(e):
Laminin subunit beta-1, Laminin subunit alpha-1, Laminin α1/β1, Serine/threonine-protein kinase PLK4
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rat
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
AL-4, monoclonal
Speziesreaktivität
mouse
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG2aκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
mouse ... Lama1(16772)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Zellstruktur
ECM-Proteine
Qualität
Western Blot Analysis: 0.25 µg/mL of this antibody detected Laminin α1/β1 in 10 µg of Laminin purified protein.
Zielbeschreibung
Verlinkung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Hinweis zur Analyse
Laminin purified protein
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable