Fortfahren mit
IPFL20200
Immobilon® -FL PVDF Membrane
10 sheets, 20cm x 20 cm, 0.45 µm pore size, transfer membrane with low background fluorescence
Immobilon®-FL PVDF Membrane
Synonym(e):
Western blotting membrane, blotting membrane, transfer membrane
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41105339
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.22
Material:
PVDF membrane, plain filter, white filter
Detection method:
chemiluminescent, colorimetric, fluorometric
Pore size:
0.45 μm pore size
Compatibility:
for use with Amido black, for use with CPTS, for use with Coomassie brilliant blue, for use with Ponceau-S red
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Immobilon®-FL PVDF Membran, 10 sheets, 20 cm x 20 cm, 0.45 µm pore size, Hydrophobic PVDF Transfer Membrane with low background fluorescence for Western blotting. Compatible with visible and infrared fluorescent probes.
Quality Segment
material
PVDF membrane, plain filter, white filter
feature
hydrophobic
manufacturer/tradename
Immobilon®
technique(s)
dot blot: suitable, western blot: suitable
filter L × W
20 cm × 20 cm
pore size
0.45 μm pore size
capacity
155 μg/cm2 adsorption capacity (insulin), 205 μg/cm2 adsorption capacity (BSA), 300 μg/cm2 adsorption capacity (goat IgG)
compatibility
for use with Amido black, for use with CPTS, for use with Coomassie brilliant blue, for use with Ponceau-S red
detection method
chemiluminescent, colorimetric, fluorometric
shipped in
ambient
General description
Die Immobilon®-FL-Transfermembran hat eine nominale Porengröße von 0,45 μm und besteht aus einer mikroporösen Polyvinylidenfluorid(PVDF)-Membran zum Binden von Proteinen, die aus einer Reihe von Gelmatrizen übertragen wurden. Diese Membran ist hydrophob und bietet eine gleichmäßig kontrollierte Porenstruktur mit einer hohen Bindungskapazität für Biomoleküle. Die Membran weist über ein breites Spektrum von Anregungs-/Emissionswellenlängen eine sehr geringe Autofluoreszenz auf. Durch diese Eigenschaft eignet sie sich ideal für Blotting-Anwendungen mit fluoreszenzbasiertem Immunnachweis. Außerdem kann die Immobilon®-FL-Membran für den gängigen chemilumineszenten oder chromogenen Nachweis eingesetzt werden. Die Immobilon®-FL wird für das optimale Blotting von Proteinen mit Molekülmassen von mehr als 20.000 empfohlen.
Application
Die Immobilon®-FL-PVDF-Membran wird in Western Blot verwendet.[1][2]
Features and Benefits
Immobilon®-FL-Membran:
  • Für den optimalen Fluoreszenzimmunnachweis konzipiert
  • Der besonders geringe Hintergrund verbessert die Sensitivität aller Fluoreszenznachweisprotokolle
  • Für alle üblicherweise eingesetzten Fluoreszenzsonden mit allen Anregungs- und Emissionswellenlängen geeignet
  • Mit gängigen Blockierungsmitteln und -puffern kompatibel
  • Ideal für das Multiplexen und den Chemifluoreszenznachweis
Legal Information
Immobilon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
IPFL00010IPFL10100IPFL00005
material
PVDF membrane, white filter, plain filter
material
PVDF membrane, plain filter, white filter
material
PVDF membrane, plain filter, white filter
material
PVDF membrane, plain filter, white filter
Quality Level
400
Quality Level
400
Quality Level
400
Quality Level
400
pore size
0.45 μm pore size
pore size
0.45 μm pore size
pore size
0.45 μm pore size
pore size
0.45 μm pore size
detection method
chemiluminescent, fluorometric, colorimetric
detection method
chemiluminescent, colorimetric, fluorometric
detection method
chemiluminescent, colorimetric, fluorometric
detection method
chemiluminescent, colorimetric, fluorometric
compatibility
for use with Amido black, for use with Coomassie brilliant blue, for use with CPTS, for use with Ponceau-S red
compatibility
for use with All fluorescence dyes, for use with Amido black, for use with CPTS, for use with Coomassie brilliant blue, for use with Ponceau-S red, for use with Sypro<TMSYMBOL></TMSYMBOL> ruby
compatibility
for use with Amido black, for use with CPTS, for use with Coomassie brilliant blue, for use with Ponceau-S red
compatibility
for use with All fluorescence dyes, for use with Amido black, for use with CPTS, for use with Coomassie brilliant blue, for use with Ponceau-S red, for use with Sypro<TMSYMBOL></TMSYMBOL> ruby
manufacturer/tradename
Immobilon®
manufacturer/tradename
Immobilon®
manufacturer/tradename
Immobilon®
manufacturer/tradename
Immobilon®
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Immobilon®-FL PVDF Membran
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review