Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Quality Segment
material
mixed cellulose esters (MCE) membrane, plain filter, white filter
description
142 mm diameter, mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic, white, 50 discs
sterility
non-sterile
feature
hydrophilic
manufacturer/tradename
MF-Millipore™, Millipore
parameter
18 mL/min-cm2 water flow rate, 2 L/min-cm2 air flow rate, 75 °C max. temp.
diam.
142 mm
filter diam.
142 mm
thickness
150 μm
gravimetric extractables
2%
color
white
refractive index
n/D 1.51
matrix
MF-Millipore™
pore size
0.22 μm pore size, 75 % porosity
capacity
150 μg/cm2 binding capacity (protein)
bubble point
≥3.52 bar, air with water at 23 °C
shipped in
ambient
General description
MF-Millipore-Filter ohne Triton-Tensid enthalten Mindestmengen eines Benetzungsmittels und weisen einen geringeren wasserextrahierbaren Gehalt auf als gängige MF-Millipore-Filter.
Merkmale & Vorteile:
- Vielseitiger Filter für biologische und Umweltüberwachungsanwendungen
- Erhältlich in einer Reihe an Porengrößen, in Schwarz oder Weiß, mit oder ohne gerasterter Oberfläche
- Kompatibel mit Ethylenoxid, Gammabestrahlung und Autoklavieren
Application
- Entkeimende Filtration
- Bioassays
- Isolierung virusähnlicher Partikel im Abwasser
- Mikroplastikanalyse für Wasserqualitätsbestimmung
- Nuklearsäurebindung, einschließlich eDNA
Other Notes
- Rückhaltung (Retention) von Organismen: Mikroorganismen
- Wirkungsmechanismus: Filtration (Größenausschluss)
- Anwendung: Allgemeine Laborfiltration
- Verwendungszweck: Retention oder Entfernung von biologischen Verunreinigungen
- Anwendungshinweise: Die Sterilfiltration von Flüssigkeiten durch eine Membran mit einer Porengröße von 0,2 μm (oder kleiner) entfernt biologische Verunreinigungen, einschließlich Bakterien, Schimmelpilze und Hefe, wirksam. Für die selektive Rückhaltung größerer biologischer Verunreinigungen kann eine Flüssigfiltration durch Membranen mit einer Porengröße von 0,45 μm (oder größer) eingesetzt werden, um Mikroorganismen einzufangen und ihr Wachstum für die nachfolgende Kultivierung und Analyse zu fördern.
- Lagerung: An einem trockenen Ort, fernab von Wärmequellen aufbewahren
- Entsorgung: In Übereinstimmung mit geltenden landesweiten oder lokalen Vorschriften entsorgen.
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description MF-Millipore™, filter diam. 142 mm, hydrophilic, white | description MF-Millipore™, filter diam. 90 mm, hydrophilic, white | description MF-Millipore™, filter diam. 25 mm, hydrophilic, white | description MF-Millipore™, filter diam. 47 mm, hydrophilic, white |
| pore size 0.22 μm pore size, 75 % porosity | pore size 75 % porosity, 0.22 μm pore size | pore size 75 % porosity, 0.22 μm pore size | pore size 75 % porosity, 0.22 μm pore size |
| manufacturer/tradename MF-Millipore™ | manufacturer/tradename MF-Millipore™ | manufacturer/tradename MF-Millipore™ | manufacturer/tradename Millipore, MF-Millipore™ |
| parameter 75 °C max. temp., 2 L/min-cm2 air flow rate, 18 mL/min-cm2 water flow rate | parameter 2 L/min-cm2 air flow rate, 18 mL/min-cm2 water flow rate, 75 °C max. temp. | parameter 18 mL/min-cm2 water flow rate, 75 °C max. temp., 2 L/min-cm2 air flow rate | parameter 75 °C max. temp., 18 mL/min-cm2 water flow rate, 2 L/min-cm2 air flow rate |
| diam. 142 mm | diam. 90 mm | diam. 25 mm | diam. 47 mm |
| material plain filter, white filter, mixed cellulose esters (MCE) membrane | material white filter, plain filter, mixed cellulose esters (MCE) membrane | material mixed cellulose esters (MCE) membrane, white filter, plain filter | material white filter, mixed cellulose esters (MCE) membrane, plain filter |
| sterility non-sterile | sterility non-sterile | sterility non-sterile | sterility non-sterile |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under MF-Millipore™ Membranfilter, Porengröße 0,22 µm
signalword
Danger
Lagerklasse
4.1B - Flammable solid hazardous materials
hcodes
Hazard Classifications
ED ENV 1 - Flam. Sol. 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?