Fortfahren mit
CC300
PureCol-S, Kollagenstandardlösung
Ready-to-use ultrapure collagen type I protein for cell culture applications (20 mL).
Synonym(e):
Collagen Solution, Collagen Standard Solution, PureCol Solution
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
20 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 465.00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.71
UNSPSC Code:
12352207
CHF 465.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
solution
General description
Kollagen ist das wichtigste Strukturprotein der extrazellulären Matrix, das in verschiedenen Bindegeweben des Körpers vorkommt. Kollagen Typ I ist ein wichtiger struktureller Bestandteil von Haut, Knochen, Sehnen und anderen faserigen Bindegeweben. Um den Zellen eine möglichst in-vivo-ähnliche Umgebung bereitzustellen, haben Forschende Zellen in der Vergangenheit in Kollagenhydrogelen oder auf mit Kollagen beschichteter Kunststoffware kultiviert. PureCol® ist ein ultrareines Kollagen aus Rinderhaut, das zu etwa 97 % Typ-I-Kollagen ist; der Rest besteht aus Typ-III-Kollagen. Es verfügt über einen hohen Monomergehalt, der mittels Gelpermeationschromatografie gemessen wird, was dem Produkt Konsistenz und Reproduzierbarkeit verleiht, weshalb es in mehr als 2000 Veröffentlichungen erwähnt wurde. PureCol® beschichtete T25-Flaschen weisen eine gleichmäßige und konsistente Auftragung von hochwertigem Typ-I-Kollagen auf einer durchsichtigen Polystyroloberfläche auf. Die belüfteten Flaschen weisen eine Tropfschutzkante und einen modifizierten schrägen Hals auf, um beim Austausch der nährstoffarmen Medien maximale Kontrolle zu ermöglichen. Die Flaschen weisen ein Tropfschutzmerkmal und einen speziell geformten Ausgusskanal für eine verbesserte Handhabung auf. Die Flaschen sind aseptisch verarbeitet und nichtpyrogen.Oberfläche: 25 cm² Gesamtvolumen: 75 ml Oberfläche/Well: 9,5 cm2. Typisches Arbeitsvolumen: 2–3,5 ml Beschichtungskonzentration: 50–100 μg/ml.PureCol® ist eine eingetragene Marke von Advanced BioMatrix, Inc.
Preparation Note
Lagern Sie PureCol-S, Kollagenstandardlösung bei 2–8 °C. Vor der Verwendung in kleinere Arbeitsaliquote aliquotieren, um Produktintegrität und Leistung sicherzustellen.
Legal Information
PureCol is a trademark of Advanced BioMatrix, Inc.
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
5006C2249804622
form
solution
form
lyophilized
form
solution
form
liquid
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c