Fortfahren mit
ABE1387
Anti-Nuklearer Faktor 1/C-Antikörper
serum, from rabbit
Synonym(e):
Nuclear factor 1 C-type, NF1-C, CCAAT-box-binding transcription factor, CCAAT-box-binding transcription factor, CTF, Nuclear factor I/C, NF-I/C, NFI-C, TGGCA-binding protein
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ChIP, EMSA, WB
Citations:
5
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
mouse, rat, human
technique(s)
ChIP: suitable, electrophoretic mobility shift assay: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... NFIC(4782)
General description
Im Laufe der Evolution haben eukaryotische Zellen zahlreiche virale Promotorelemente aufgenommen und als Teil ihrer eigenen Genregulationselemente integriert. Der Nuklearfaktor 1/C wurde ursprünglich als Transkriptionsfaktor erkannt, der den Ursprung der Replikation des Adenovirus Typ 2 bindet. Der Nuklearfaktor 1/C gehört zur CTF/NF-I-Familie eukaryontischer DNA-Replikations- und Transkriptionsfaktoren und spielt eine wichtige Rolle bei der Regulierung der Expression zahlreicher zellulärer Entwicklungssysteme, wie z. B. der Zahnentwicklung, sowie mehrerer TGF-beta1-vermittelter Signalwege.
~45–55 kDa beobachtet
Immunogen
Epitop: C-Terminus
Rekombinantes Protein, das dem menschlichen NFIC in voller Länge entspricht.
Application
Chromatin-Immunpräzipitations(ChIP)-Assay: Es wurde berichtet, dass eine repräsentative Charge dieses Antikörpers bei ChIP funktioniert. Siehe Hebbar, P.B., und Archer, T.K. (2007), Vicent G.P. et al. (2010) und Brun, M., et al. (2013).
Elektrophoretischer Mobilitätsverschiebungstest (EMSA): Es wurde berichtet, dass eine repräsentative Charge dieses Antikörpers in der EMSA funktioniert. Siehe Johansson E.M., et al. (2003) und Kannius-Janson, M., et al. (2002).
Dieser Anti-Nuklearfaktor 1/C-Antikörper ist für die Verwendung im Western Blotting, in der Chromatin-Immunpräzipitation (ChIP) und im elektrophoretischen Mobilitätsverschiebungstest zum Nachweis des Nuklearfaktors 1/C validiert.
Forschungskategorie
Epigenetik & Zellkernfunktion
Forschungsunterkategorie
Transkriptionsfaktoren
Biochem/physiol Actions
Erkennt mehrere Isoformen des Nuklearfaktors 1/C
Physical form
Nicht aufgereinigt
Polyklonales Serum aus Kaninchen mit 0,05 % Natriumazid.
Preparation Note
Bei -20 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Handhabungsempfehlungen: Das Fläschchen nach Empfang und vor dem Abnehmen der Kappe zentrifugieren und die Lösung vorsichtig mischen. In Mikrozentrifugenröhrchen aliquotieren und bei -20 °C aufbewahren. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen sind zu vermeiden, da sie das IgG beschädigen und die Produktleistung beeinträchtigen können.
Analysis Note
Beurteilt mittels Western Blot in U251-Zelllysat.
Western-Blot-Analyse: Eine 1:1000-Verdünnung dieses Antikörpers wies NFIC-Isoformen bei ~45–55 kDa in einem U251-Zelllysat nach.
Other Notes
Konzentration: Die Konzentration entnehmen Sie bitte dem chargenspezifischen Datenblatt.
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SAB1404124MABE995ABE1049
antibody form
serum
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
serum
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
100
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
goat
Gene Information
human ... NFIC(4782)
Gene Information
human ... NFIC(4782)
Gene Information
human ... NRF1(4899)
Gene Information
human ... NRF1(4899)
technique(s)
ChIP: suitable, western blot: suitable, electrophoretic mobility shift assay: suitable
technique(s)
capture ELISA: suitable, indirect ELISA: suitable, indirect immunofluorescence: suitable, western blot: 1-5 μg/mL
technique(s)
ChIP: suitable (ChIP-seq), western blot: suitable
technique(s)
electrophoretic mobility shift assay: suitable, western blot: suitable
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1