Fortfahren mit
ABD115
Anti-MUSTN1
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
Musculoskeletal embryonic nuclear protein 1
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IHC, WB
Citations:
2
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human, mouse
species reactivity (predicted by homology)
rat (based on 100% sequence homology)
packaging
antibody small pack of 25 μg
technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin), western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
ambient
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... MUSTN1(389125)
General description
Muskuloskelettales embryonales Kernprotein 1 (UniProt: Q8IVN3; auch bekannt als MUSTN1) wird beim Menschen durch das MUSTN1-Gen kodiert (Gen-ID: 389125). MUSTN1 ist ein kleines Protein der MUSTANG-Familie, das vor allem im Bewegungsapparat vorkommt. Es spielt eine Rolle bei der Entwicklung und Regeneration des Bewegungsapparates. Es ist im Zellkern und spezifisch räumlich in mesenchymalen Zellen der sich entwickelnden Gliedmaßen und im Frakturkallus in periostalen Osteoprogenitorzellen, proliferierenden Chondrozyten und jungen aktiven Osteoblasten lokalisiert. Die MUSTN1-Sequenz ist bei Wirbeltieren sehr homolog und enthält eine Kernlokalisierungssequenz ohne andere wichtige Motive. MUSTN1 wird während der Embryogenese stark exprimiert und ist für die Proliferation und Differenzierung von Chondrozyten unerlässlich. (Ref.: Gersch, RP und Hadjiargyrou, M (2009). Bone 45(2); 330-338).
~13 kDa beobachtet; 8,91 kDa berechnet. In manchen Lysaten können uncharakterisierte Banden auftreten.
Immunogen
Epitop: C-Terminus
KLH-konjugiertes lineares Peptid, das 12 Aminosäuren aus der C-terminalen Region des menschlichen muskuloskelettalen embryonalen Kernproteins 1 entspricht.
Application
Anti-MUSTN1, Best.-Nr. ABD115, ist ein polyklonaler Kaninchen-Antikörper, der das menschliche und murine muskuloskelettale embryonale Kernprotein 1 nachweist und für die Verwendung in der Immunhistochemie (Paraffin) und im Western Blotting getestet wurde.
Forschungskategorie
Zellstruktur
Western-Blot-Analyse: 2 µg/ml aus einer repräsentativen Charge wies MUSTN1 in menschlichem Herzgewebelysat nach.
Immunhistochemische Analyse: Eine 1:250–1.000-Verdünnung aus einer repräsentativen Charge wies MUSTN1 in menschlichem Skelettmuskel-, Mausembryo- und Mausembryonalem Lungengewebe nach.
Western-Blot-Analyse: 2 µg/ml aus einer repräsentativen Charge wies MUSTN1 in menschlichem Herzgewebelysat nach.
Immunhistochemische Analyse: Eine 1:250–1.000-Verdünnung aus einer repräsentativen Charge wies MUSTN1 in menschlichem Skelettmuskel-, Mausembryo- und Mausembryonalem Lungengewebe nach.
Biochem/physiol Actions
Dieser polyklonale Kaninchen-Antikörper weist das muskuloskelettale embryonale Kernprotein 1 (MUSTN1) in Mensch und Maus nach. Es zielt auf ein Epitop innerhalb von 12 Aminosäuren der C-terminalen Region.
Physical form
Affinitätsgereinigt
Aufgereinigter polyklonaler Kaninchen-Antikörper in Puffer mit 0,1 M Tris-Glycin, 0,15 M NaCl, pH-Wert 7,4 mit 0,05 % Natriumazid.
Aufgereinigter polyklonaler Kaninchen-Antikörper in Puffer mit 0,1 M Tris-Glycin, 0,15 M NaCl, pH-Wert 7,4 mit 0,05 % Natriumazid.
Preparation Note
Bei 2–8 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Bei 2–8 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Analysis Note
Beurteilt mittels Western Blot in C2C12-Zelllysat.
Western-Blot-Analyse: 2 µg/ml dieses Antikörpers wies MUSTN1 in C2C12-Zelllysat nach.
Other Notes
Konzentration: Die Konzentration entnehmen Sie bitte dem chargenspezifischen Datenblatt.
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
MABE1807MABE132MABN2257
description
from rabbit, purified by affinity chromatography
description
clone AD6-1, from mouse
description
clone 5F11, from rat
description
clone 15D5.1, from mouse
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified antibody
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified antibody
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
rat
biological source
mouse
technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin), western blot: suitable
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin), western blot: suitable
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
wet ice
shipped in
ambient
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
wgk
WGK 1
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)