Merck
8.14902
2-Amino-2-cyanoacetamide
for synthesis
Synonym(e):
2-Amino-2-cyanoacetamide, ACA
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C3H5N3O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
99.09
UNSPSC Code:
12352111
EC Index Number:
229-771-3
eCl@ss:
32150917
Form:
powder
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
form
powder
potency
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
119-122 °C
InChI
1S/C3H5N3O/c4-1-2(5)3(6)7/h2H,5H2,(H2,6,7)
InChI key
JRWAUKYINYWSTA-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (HClO₄): ≥ 97.0 %
Melting range (lower value): ≥ 120 °C
Melting range (upper value): ≤ 124 °C
Identity (IR): passes test
Piktogramme
Exclamation markEnvironment
Signalwort
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)