8.14119
Hexadecyltrimethylammoniumbromid
for synthesis
Synonym(e):
Hexadecyltrimethylammoniumbromid
Qualitätsniveau
Form
solid
Wirksamkeit
410 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH-Wert
5-7 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp (Schmelzpunkt)
237-243 °C
Löslichkeit
55 g/L
Schüttdichte
390 kg/m3
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
[Br-].[N+](CCCCCCCCCCCCCCCC)(C)(C)C
InChI
1S/C19H42N.BrH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(2,3)4;/h5-19H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChIKey
LZZYPRNAOMGNLH-UHFFFAOYSA-M
Anwendung
- Entwicklung poröser Partikel: Unter Verwendung von Hexadecyltrimethylammoniumbromid in der Mikrofluidik entwickelten Forscher miteinander verbundene, offen-poröse Partikel, die in verschiedenen industriellen und pharmazeutischen Formulierungen angewendet werden konnten (Masaoka et al., 2024).
Hinweis zur Analyse
Identität (IR): entspricht
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
Zielorgane
Gastrointestinal tract, Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
471.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
244 °C - closed cup