Fortfahren mit
8.04311
4′-Hydroxyacetophenone
for synthesis
Synonym(e):
4′-Hydroxyacetophenone, 4-Acetylphenol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 49.20
250 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 98.30
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
4-(OH)C6H4COCH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
136.15
UNSPSC Code:
12352115
EC Index Number:
202-802-8
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥98.0% (GC)
Form:
powder
CHF 49.20
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98.0% (GC)
form
powder
mp
105-108 °C
transition temp
flash point 166 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
Oc1ccc(cc1)C(=O)C
InChI
1S/C8H8O2/c1-6(9)7-2-4-8(10)5-3-7/h2-5,10H,1H3
InChI key
TXFPEBPIARQUIG-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
PHL8023298837BP770
assay
≥98.0% (GC)
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
≥98.0% (GC)
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
-
form
powder
form
solid
form
-
form
solid
mp
105-108 °C
mp
109-111 °C (lit.)
mp
107-110 °C, 109-111 °C (lit.)
mp
109-111 °C (lit.)
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
transition temp
flash point 166 °C
transition temp
-
transition temp
-
transition temp
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4′-Hydroxyacetophenone
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
330.8 °F
flash_point_c
166 °C