Fortfahren mit
8.02413
Methyl chloroacetate
for synthesis
Synonym(e):
Methyl chloroacetate, Chloroacetic acid methyl ester
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 34.70
1 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 78.40
CHF 58.80
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C3H5ClO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
108.52
UNSPSC Code:
12352108
EC Index Number:
202-501-1
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥99.0% (GC)
Form:
liquid
CHF 34.70
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor pressure
6.9 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
assay
≥99.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
465 °C
potency
107 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
4.6-18.5 % (v/v)
pH
4.6 (20 °C, 28 g/L in H2O)
bp
130-132 °C/1013 hPa
mp
-33 °C
transition temp
flash point 52 °C (DIN 51758)
solubility
51.6 g/L (slow decomposition)
density
1.24 g/cm3 at 20 °C
SMILES string
ClCC(=O)OC
InChI
1S/C3H5ClO2/c1-6-3(5)2-4/h2H2,1H3
InChI key
QABLOFMHHSOFRJ-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.234 - 1.236
Identity (IR): passes test
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
8.2029335840294632
description
for synthesis
description
for synthesis
description
≥98%
description
97%
assay
≥99.0% (GC)
assay
-
assay
≥99%
assay
97%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
solubility
51.6 g/L (slow decomposition)
solubility
-
solubility
-
solubility
-
mp
-33 °C
mp
-
mp
−52 °C (lit.)
mp
-
form
liquid
form
powder
form
liquid
form
-
density
1.24 g/cm3 at 20 °C
density
-
density
1.381 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.096 g/mL at 25 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Methyl chloroacetate
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
116.6 °F - closed cup
flash_point_c
47 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)