Fortfahren mit
73040BC
36 Well Locking Ring
BioControl Systems, for use with GDS Rotor-Gene
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 156.00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41122409
NACRES:
NC.81
CHF 156.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Weitere Informationen anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
manufacturer/tradename
BioControl Systems
technique(s)
PCR: suitable
application(s)
food and beverages
pathogen testing
compatibility
for use with GDS Rotor-Gene
storage temp.
room temp
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
73043BC71037BC71007BC
description
BioControl Systems, for use with GDS Rotor-Gene
description
BioControl, For use with GDS
description
-
description
BioControl, Molecular based PCR test for the detection of E. coli O157:H7 in food and environmental samples
compatibility
for use with GDS Rotor-Gene
compatibility
for use with GDS Rotor-Gene
compatibility
BioControl GDS, for use with GDS Rotor-Gene
compatibility
for use with GDS Rotor-Gene, BioControl GDS
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
application(s)
food and beverages
pathogen testing
application(s)
food and beverages
pathogen testing
application(s)
food and beverages
pathogen testing
application(s)
food and beverages
pathogen testing
manufacturer/tradename
BioControl Systems
manufacturer/tradename
BioControl Systems 73043
manufacturer/tradename
BioControl Systems
manufacturer/tradename
BioControl Systems 71007-100
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
PCR: suitable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)