Fortfahren mit
73043BC
GDS Sample Wells Base
BioControl, For use with GDS
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 23.00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41104017
NACRES:
NC.81
CHF 23.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Weitere Informationen anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
manufacturer/tradename
BioControl Systems 73043
storage condition
room temperature
technique(s)
PCR: suitable
application(s)
food and beverages
pathogen testing
compatibility
for use with GDS Rotor-Gene
storage temp.
room temp
Application
PCR, Immunomagnetic Separation (IMS)
Other Notes
Bag of 10
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
73084BC79184BC73083BC
compatibility
for use with GDS Rotor-Gene
compatibility
for use with GDS Rotor-Gene
compatibility
for use with GDS Rotor-Gene®
compatibility
for use with GDS Rotor-Gene
storage condition
room temperature
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
room temperature
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
PCR: suitable
application(s)
food and beverages
pathogen testing
application(s)
food and beverages
pathogen testing
application(s)
food and beverages
pathogen testing
application(s)
food and beverages
pathogen testing
manufacturer/tradename
BioControl Systems 73043
manufacturer/tradename
BioControl Systems
manufacturer/tradename
BioControl Systems
manufacturer/tradename
BioControl Systems 73083