Fortfahren mit
557352
RORα/γ Agonist SR1078
The RORα/γ Agonist, SR1078 controls the biological activity of RORα/γ. This small molecule/inhibitor is primarily used for Biochemicals applications.
Synonym(e):
RORα/γ Agonist SR1078, SR1078, N-(4-(1,1,1,3,3,3-hexafluor-2-hydroxypropan-2-yl)phenyl)-4-(trifluormethyl)benzamid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 177.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C17H10F9NO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
431.25
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥99% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
CHF 177.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥99% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
white
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C(NC1=CC=C(C(O)(C(F)(F)F)C(F)(F)F)C=C1)C2=CC=C(C=C2)C(F)(F)F
InChI
1S/C17H10F9NO2/c18-15(19,20)11-3-1-9(2-4-11)13(28)27-12-7-5-10(6-8-12)14(29,16(21,22)23)17(24,25)26/h1-8,29H,(H,27,28)
InChI key
DUXWIYXHHGNUJU-UHFFFAOYSA-N
General description
Ein zellpermeables Diarylamid aus T1317 (ein bekannter LXR-Agonist und Retinsäurerezeptor(ROR)-inverser Agonist), das als hochselektiver Agonist von RORα;/γ; wirkt keine Affinität für FXR, LXRa und LXRb zeigt. Stabilisiert p53 in Krebszellen und erhöht die Expression von p21 und PUMA. Induziert Apoptose in hepatozellulären Karzinomzellen (HepG2) in einem RORα;- und p53-abhängigen Prozess. Laut Berichten erhöht es auch die Expresion von Sox4 und REV-ERBα; in HepG2-Zellen. Weist geeignete pharmakokinetische Eigenschaften mit anhaltenden Plasmaspiegeln auch noch nach 8 Stunden nach einer einzigen i.p. Injektion. Die Exposition an SR1078 Induziert die Expression von Glucose-6-Phosphatase und Fibroblasten-Wachstumsfaktor 21 in Mausmodellen (10 mg/kg/i.p).
Biochem/physiol Actions
Primärziel
RORα;/γ;
Reversibel: ja
Zellpermeabel: ja
Packaging
Verpackt unter inertem Gas
Preparation Note
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C). Stammlösungen sind bei -20 °;C bis zu 3 Monate haltbar.
Other Notes
Wang, Y., et al. 2010. ACS Chem Biol.5, 1029.
Wang, Y., et al. 2012. PLoS One.7, e34921.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
554718239824371706
assay
≥99% (HPLC)
assay
>95% (HPLC)
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
form
gum, solid
form
oil
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage condition
OK to freeze, protect from light
storage condition
OK to freeze, protect from light
storage condition
OK to freeze, protect from light
storage condition
OK to freeze, protect from light
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c